Kaliumdisulfit
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
7995.1 7995.2
ROTH7995.1EA 0 DKK
ROTH7995.1 ROTH7995.2
Kaliumdisulfit
Potassium disulphite
Formel: K₂O₅S₂
Molekylvægt: 222.33 g/mol
Smeltepunkt: 190
Massefylde: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS-nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729