Kaliumdisulfit, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
1.05057.0500EA 450 DKK
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
Kaliumdisulfit, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium disulphite
Formel: K₂O₅S₂
Molekylvægt: 222.33 g/mol
Smeltepunkt: 190
Massefylde: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS-nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 13,07729
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)