Dikaliumtetrachloroplatinat Pt 46-47%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 1210 DKK
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Dikaliumtetrachloroplatinat Pt 46-47%
Dikaliumtetrachloroplatinat
Formel: Cl₄K₂Pt
Molekylvægt: 415.09 g/mol
Kogepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Massefylde: 3.38
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)