Kaliumdihydrogenorthophosphat, vandfri, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
1.05108.0050EA 1680 DKK
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
Kaliumdihydrogenorthophosphat, vandfri, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Potassium dihydrogen phosphate
Formel: KH₂PO₄
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 253 °C
Massefylde: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011401
CAS-nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)