Pentanatrium triphosphat for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06999.1000 1.06999.9025
1.06999.1000EA 663 DKK
1.06999.1000 1.06999.9025
Pentanatrium triphosphat for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51, Supelco®
Pentanatrium triphosphat
Formel: Na₅O₁₀P₃
Smeltepunkt: 622 °C (dec.)
Massefylde: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003514
CAS-nummer: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
Merck Index: 12,08846
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (acidimetric, P₂O₅) 57 - 59 %
pH-value (1 %; water) 43382
Fe (Iron) ≤ 0.005 %