Natriumhydroxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
6771.1 6771.2 6771.3 6771.5
ROTH6771.1EA 305.28 DKK
ROTH6771.1 ROTH6771.2 ROTH6771.3 ROTH6771.5
Natriumhydroxid
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627