Kaliumhydroxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Potash caustic, Caustic potash
P747.1
P747.2
ROTHP747.1EA
205.26
DKK
ROTHP747.1
ROTHP747.2
Kaliumhydroxid
Potassium hydroxide
Formel:
KOH Kogepunkt: 1320 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 360 °C Massefylde: 2,04 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN nummer: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |