Kaliumhydroxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
7986.2 7986.1 7986.5
ROTH7986.2EA 0 DKK
ROTH7986.2 ROTH7986.1 ROTH7986.5
Kaliumhydroxid
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Massefylde: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806