Kaliumhydroxid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
6751.1 6751.2 6751.3 6751.5
ROTH6751.1EA 0 DKK
ROTH6751.1 ROTH6751.2 ROTH6751.3 ROTH6751.5
Kaliumhydroxid
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Massefylde: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806