Kaliumhydroxid til syntese
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14353.0100
8.14353.1000
8.14353.5000
8.14353.9050
8.14353.0100EA
203
DKK
8.14353.0100
8.14353.1000
8.14353.5000
8.14353.9050
Kaliumhydroxid til syntese
Potassium hydroxide
Formel:
KOH Kogepunkt: 1320 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 360 °C Massefylde: 2,04 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN nummer: 1813 ADR: 8,II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |