Kaliumhydroxid, pellets, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Potash caustic, Caustic potash
MQ300
1.05033.0500
1.05033.1000
1.05033.5000
1.05033.9050
1.05033.9025
1.05033.0500EA
411
DKK
1.05033.0500
1.05033.1000
1.05033.5000
1.05033.9050
1.05033.9025
Kaliumhydroxid, pellets, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium hydroxide
Formel:
KOH Molekylvægt: 56.11 g/mol Kogepunkt: 1320 Smeltepunkt: 360 Massefylde: 2.04 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN nummer: 1813 ADR: 8 II REACH: 01-2119487136-33 Merck Index: 12,07806 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1130 g/l (20 °C) |
Melting Point | 360 °C |
Molar Mass | 56.11 g/mol |
Boiling Point | 1320 °C |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.04 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (56 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |