Kaliumhydroxid, pellets, pure, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potash caustic, Caustic potash
MQ200
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
1.05012.1000EA 474 DKK
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
Kaliumhydroxid, pellets, pure, Supelco®
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Molekylvægt: 56.11 g/mol
Kogepunkt: 1320
Smeltepunkt: 360
Massefylde: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material