Kaliumhydroxid, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0489-1KGEA 881 DKK
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Kaliumhydroxid, Reagent Grade
Potassium hydroxide
Formel: KOH
Kogepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 360 °C
Massefylde: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN nummer: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%