Lithiumnitrat ≥99.5%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
227986-1KG 227986-25KG 227986-50KG
227986-1KGEA 1910 DKK
227986-1KG HONC227986-25KG HONC227986-50KG
Lithiumnitrat ≥99.5%, Reagent Grade
Lithium nitrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiNO₃
Molekylvægt: 68.95 g/mol
Kogepunkt: >450 °C (dec. below the boiling point)
Smeltepunkt: 264 °C (1.013 hPa)
Massefylde: 2.38 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN nummer: 2722
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05558
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identity (IR) complying
Assay of Li 9 - 11 %