Kaliumnitrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
8001.1
8001.2
8001.3
ROTH8001.1EA
0
DKK
ROTH8001.1
ROTH8001.2
ROTH8001.3
Kaliumnitrat
Potassium nitrate
Formel:
KNO₃ Smeltepunkt: 334 °C Massefylde: 2,109 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS-nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN nummer: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |