Kaliummetaperiodat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 9500 DKK
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Kaliummetaperiodat ≥99%
Potassium periodate
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Formel: KlO₄
Smeltepunkt: 582 °C
Massefylde: 3,618
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654