Kaliumiodat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P751.1 P751.2
ROTHP751.1EA 432.17 DKK
ROTHP751.1 ROTHP751.2
Kaliumiodat
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Smeltepunkt: 560
Massefylde: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726