Natriumiodid ≥99.5% ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
383112-100G 383112-2.5KG 383112-500G 383112-12KG
383112-100GEA 769 DKK
383112-100G 383112-2.5KG 383112-500G 383112-12KG
Natriumiodid ≥99.5% ACS, Fluka™
Sodium iodide
Formel: NaI
Molekylvægt: 149.89 g/mol
Kogepunkt: 1.304 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 662 °C
Massefylde: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
Merck Index: 13,08705
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.5 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.01 %
Iodate (IO₃) Max. 3 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %