Natriumiodid ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 314 DKK
217638-5G HONC217638-25KG
Natriumiodid ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Sodium iodide
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaI
Kogepunkt: 1,304 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 662 °C
Massefylde: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %