Natriumiodid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
A134.1
A134.2
ROTHA134.1EA
1709.28
DKK
ROTHA134.1
ROTHA134.2
Natriumiodid
Sodium iodide
Formel:
NaI Molekylvægt: 149.89 g/mol Kogepunkt: 1300 Smeltepunkt: 662 Massefylde: 3.67 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS-nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08705 |