Natriumiodid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
8783.1 8783.2
ROTH8783.1EA 0 DKK
ROTH8783.1 ROTH8783.2
Natriumiodid
Sodium iodide
Formel: NaI
Molekylvægt: 149.89 g/mol
Kogepunkt: 1300
Smeltepunkt: 662
Massefylde: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003532
CAS-nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705