Kaliumiodid
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
501210 501211
LOVI501210EA 241 DKK
LOVI501210 LOVI501211
Kaliumiodid
Potassium iodide
Formel: Kl
Kogepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 686 °C
Massefylde: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727