Kaliumhexacyanoferrat (III)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7971.1 7971.2
ROTH7971.1EA 0 DKK
ROTH7971.1 ROTH7971.2
Kaliumhexacyanoferrat (III)
Kaliumhexacyanoferrat (III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Massefylde: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712