Kaliumhexacyanoferrat (III), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
1.04973.0100EA 813 DKK
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000 1.04973.9050
Kaliumhexacyanoferrat (III), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat (III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Molekylvægt: 329.25 g/mol
Massefylde: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07712
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)