Kaliumhexacyanoferrat (III), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
MQ200
1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 2170 DKK
1.04971.1000 1.04971.9050
Kaliumhexacyanoferrat (III), Supelco®
Kaliumhexacyanoferrat (III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Molekylvægt: 329.25 g/mol
Massefylde: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07712