Caesiumfluorid 99.9%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
315910250 315910050 315911000
ACRO315910250EA 973 DKK
ACRO315910250 ACRO315910050 ACRO315911000
Caesiumfluorid 99.9%, extra pure
Caesiumfluorid
Formel: CsF
Kogepunkt: 1251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 682 °C
Massefylde: 4,627 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %