Rubidium carbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 879 DKK
8.43858.0010 8.43858.0050
Rubidium carbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Rubidium carbonat
Formel: CO₃Rb₂
Smeltepunkt: 837 °C
Massefylde: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011188
CAS-nummer: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3