Lithiumkarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3995.1 3995.2
ROTH3995.1EA 0 DKK
ROTH3995.1 ROTH3995.2
Lithiumkarbonat
Lithiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
Smeltepunkt: 720 °C
Massefylde: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549