Cæsiumcarbonat
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 450 DKK
1.02040.0025 1.02040.1000
Cæsiumcarbonat
Cæsiumcarbonat
Formel: Cs₂CO₃
Smeltepunkt: 610 °C
Massefylde: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020