Cæsiumcarbonat 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
278020100 278020500
ACRO278020100EA 365 DKK
ACRO278020100 ACRO278020500
Cæsiumcarbonat 99.99% (trace metals basis)
Cæsiumcarbonat
Formel: Cs₂CO₃
Smeltepunkt: >400 °C
Massefylde: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010957
CAS-nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %