Natriumperchlorat ≥98.0% ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
410241-2.5KG 410241-500G 410241-25KG
410241-2.5KGEA 8690 DKK
410241-2.5KG 410241-500G HONC410241-25KG
Natriumperchlorat ≥98.0% ACS, Fluka™
Sodium perchlorate
Formel: ClNaO₄
Smeltepunkt: 469 °C (dec.)
Massefylde: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003480
CAS-nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN nummer: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08726
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %