Kaliumperchlorat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 3620 DKK
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Kaliumperchlorat ≥99%
Potassium perchlorate
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Formel: ClKO₄
Smeltepunkt: 301…304 °C
Massefylde: 2,52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN nummer: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7653