Kaliumperchlorat 99+% analysis_for
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 231 DKK
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Kaliumperchlorat 99+% analysis_for
Potassium perchlorate
Formel: ClKO₄
Molekylvægt: 138.55 g/mol
Smeltepunkt: 400 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN nummer: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm