Natriumchlorit
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4352.1 4352.2 4352.3
ROTH4352.1EA 0 DKK
ROTH4352.1 ROTH4352.2 ROTH4352.3
Natriumchlorit
Sodium chlorite
Formel: ClNaO₂
Molekylvægt: 90.44 g/mol
Kogepunkt: 112
Smeltepunkt: 250…257 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003478
CAS-nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN nummer: 1496
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08672