Natriumchlorit 80% Ustabiliseret, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 269 DKK
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Natriumchlorit 80% Ustabiliseret, ren
Sodium chlorite
Formel: ClNaO₂
Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 180…200 °C (dec.)
Massefylde: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003478
CAS-nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN nummer: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %