Lithiumchlorid 99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 457 DKK
213233-100G 213233-2KG
Lithiumchlorid 99%, Reagent Grade
Lithium chloride
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1.360 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 605 °C
Massefylde: 2.07 g/cm3 (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 98.5 - 101.5 %