Lithiumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3739.1 3739.2
ROTH3739.1EA 0 DKK
ROTH3739.1 ROTH3739.2
Lithiumchlorid
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekylvægt: 42.39 g/mol
Kogepunkt: 1382
Smeltepunkt: 614
Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550