Cæsiumchlorid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cesium Chloride
15554.02 15554.03
SERA15554.02EA 0 DKK
SERA15554.02 SERA15554.03
Cæsiumchlorid
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1303
Smeltepunkt: 646
Massefylde: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021