Cæsiumbromid 99.9%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesiumbromide
192060250 192061000
ACRO192060250EA 805 DKK
ACRO192060250 ACRO192061000
Cæsiumbromid 99.9%, pure
Cæsiumbromid
Formel: BrCs
Kogepunkt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 636 °C
Massefylde: 4,44 g/cm³
MDL Number: MFCD00010954
CAS-nummer: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %