Natriumtetraphenylborat Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
MQ100
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
1.06669.0010EA 1190 DKK
1.06669.0010 1.06669.0025 1.06669.0100
Natriumtetraphenylborat Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Sodium tetraphenylborate
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Molekylvægt: 342.22 g/mol
Smeltepunkt: > 400 °C
Massefylde: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011494
CAS-nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 342.22 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials