Natriumtetraethylborat
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
DE-MS-03401-1 DE-MS-03401-25 DE-MS-03401-5
PROODE-MS-03401-1EA 1610 DKK
PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-5
Natriumtetraethylborat
Sodium tetraethylborate
Formel: C₈H₂₀BNa
MDL Number: MFCD00061547
CAS-nummer: 15523-24-7
UN nummer: 3393
ADR: 4.2,I