di-Lithiumtetraborat ≥99.9% (trace metals basis) PPA
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
222534-1KG
222534-250G
222534-1KGEA
3810
DKK
222534-1KG
222534-250G
di-Lithiumtetraborat ≥99.9% (trace metals basis) PPA
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Smeltepunkt: 760…880 °C Massefylde: 0,25 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS-nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Specifikationer Testresultater
Loss on ignition (800 °C, 1 h) | Max. 1.00 % |
Grain dissipation (medium value) | Max. 500 µm |
Metal trace analysis (ICP) | Max. 1000 ppm |
Boron (B) | Min. 25.0 % |