Salpetersyre 65%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4989.1 4989.2 4989.3
ROTH4989.1EA 0 DKK
ROTH4989.1 ROTH4989.2 ROTH4989.3
Salpetersyre 65%
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Kogepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608