Molybdænsyre (≥85% MoO₃)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 8760 DKK
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Molybdænsyre (≥85% MoO₃)
Molybdænsyre
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Formel: H₂MoO₄
Molekylvægt: 161.95 g/mol
Kogepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 300
Massefylde: 3.1
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262