Molybdænsyre ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
22983.36 22983.A3
22983.36EA 2560 DKK
22983.36 22983.A3
Molybdænsyre ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Molybdænsyre
CAS No.: 7782-91-4 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00036287
Formel: H₂MoO₄
Molekylvægt: 161.95 g/mol
Kogepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 300
Massefylde: 3.1
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262