Molybdænsyre ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
423981000 423985000
ACRO423981000EA 622 DKK
ACRO423981000 ACRO423985000
Molybdænsyre ACS
Molybdænsyre
Formel: H₂MoO₄
Molekylvægt: 161.95 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 300
Massefylde: 3.1 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)