Iodsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 7370 DKK
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
Iodsyre ≥99%
Iodsyre
Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Formel: HIO₃
Smeltepunkt: 110 °C (dec.)
Massefylde: 4,629
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011348
CAS-nummer: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
UN nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5012