1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
A12314.ACEA 323 DKK
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Purity: 99% CAS No.: 80-70-6 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 969608 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008323
Formel: C₅H₁₃N₃
Molekylvægt: 115.18 g/mol
Kogepunkt: 162 °C
Smeltepunkt: < –30 °C
Massefylde: 0.918
Flammepunkt: 60 °C (140 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN nummer: 2920
ADR: 8 II