1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 537 DKK
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molekylvægt: 115.18 g/mol
Kogepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0.91 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008323
CAS-nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN nummer: 2920
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %