2,5-Dimethylfuran 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 447 DKK
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Dimethylfuran 99%
2,5-Dimethylfuran
Formel: C₆H₈O
Kogepunkt: 92…94 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003250
CAS-nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %